Learn More
1-Butylpyridinium bromide, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-80720
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glass bottle
874-80-6
C9H14BrN
216.12
MFCD00671496
KVBQNFMTEUEOCD-UHFFFAOYSA-M
1-butylpyridinium bromide, butylpyridinium bromide, 1-butylpyridin-1-ium bromide, n-butylpyridinium bromide, unii-f72fd1bswg, f72fd1bswg, 1-n-butylpyridinium bromide, pyridinium, 1-butyl-, bromide, 1-butylpyridiniumbromide, acmc-209qnu
2734238
1-butylpyridin-1-ium bromide
[Br-].CCCC[N+]1=CC=CC=C1
874-80-6
C9H14BrN
216.12
MFCD00671496
KVBQNFMTEUEOCD-UHFFFAOYSA-M
1-butylpyridinium bromide, butylpyridinium bromide, 1-butylpyridin-1-ium bromide, n-butylpyridinium bromide, unii-f72fd1bswg, f72fd1bswg, 1-n-butylpyridinium bromide, pyridinium, 1-butyl-, bromide, 1-butylpyridiniumbromide, acmc-209qnu
2734238
1-butylpyridin-1-ium bromide
[Br-].CCCC[N+]1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Ionic liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Butylpyridinium bromide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe White to Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glass bottle
Menge 5 g
Formelmasse 216.12
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Crystalline Powder or Crystals
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butylpyridinium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.