Learn More
1-Chloro-1-desmethylpiperazinyl-bosutinib, TRC
Artikelnummer. 30362802
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30362802 100 mg 100 Milligramm
30367052 1 g -
30366259 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30362802 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC423040100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 380844-49-5
Summenformel C21H18Cl3N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 466.74
Synonym 7-(3-Chloropropoxy)-4-((2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)amino)-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
IUPAC-Name 7-(3-chloropropoxy)-4-(2,4-dichloro-5-methoxyanilino)-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
SMILES ClCCCOC(C(OC)=C1)=CC2=C1C(NC3=CC(OC)=C(Cl)C=C3Cl)=C(C#N)C=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-1-desmethylpiperazinyl-bosutinib
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H18Cl3N3O3/c1-28-18-9-17(14(23)7-15(18)24)27-21-12(10-25)11-26-16-8-20(30-5-3-4-22)19(29-2)6-13(16)21/h6-9,11H,3-5H2,1-2H3,(H,26,27)