Learn More
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021443
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
97-00-7
C6H3ClN2O4
202.55
MFCD00007075
VYZAHLCBVHPDDF-UHFFFAOYSA-N
2,4-dinitrochlorobenzene, dinitrochlorobenzene, dncb, cdnb, chlorodinitrobenzene, 4-chloro-1,3-dinitrobenzene, 2,4-dinitrophenyl chloride, benzene, 1-chloro-2,4-dinitro, dinitrochlorobenzol, 1,3-dinitro-4-chlorobenzene
6
CHEBI:34718
1-Chlor-2,4-Dinitrobenzol
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
97-00-7
C6H3ClN2O4
202.55
MFCD00007075
VYZAHLCBVHPDDF-UHFFFAOYSA-N
2,4-dinitrochlorobenzene, dinitrochlorobenzene, dncb, cdnb, chlorodinitrobenzene, 4-chloro-1,3-dinitrobenzene, 2,4-dinitrophenyl chloride, benzene, 1-chloro-2,4-dinitro, dinitrochlorobenzol, 1,3-dinitro-4-chlorobenzene
6
CHEBI:34718
1-Chlor-2,4-Dinitrobenzol
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene is used as a reagent for the detection and determination of pyridine compounds. It has been used as alkylating agent to evaluate the depletion of intracellular erythrocyte glutathione (GSH). It is an irreversible inhibitor of human thioredoxin reductase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-2,4-Dinitrobenzol wird zum Nachweis und der Bestimmung von Pyridinverbindungen verwendet. Es wurde als Alkylierungsmittel verwendet, um den Abbau von intrazellulärem Erythrozyten-Glutathion (GSH) zu bewerten. Stellt ein irreversibler Inhibitor der humanen Thioredoxin-Reduktase dar.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Äther, heißem Alkohol und Benzol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Ammoniak. Reagiert mit Hydrazinhydrat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Dichte 1.7
Siedepunkt 314°C to 316°C
Flammpunkt 186°C (366°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3441
Beilstein 613161
Merck Index 14,2136
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ether,hot alcohol,and benzene. Insoluble in water.
Formelmasse 202.55
Reinheit (%) 98%