Learn More
1-Chlor-2,5-bis(Trifluormethyl)Benzol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15461429
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
328-91-6
C8H3ClF6
248.552
MFCD00632388
IDNVTCBYGYOPKJ-UHFFFAOYSA-N
2,5-bis trifluoromethyl chlorobenzene, 2-chloro-1,4-bis trifluoromethyl benzene, 1-chloro-2,5-bis trifluoromethyl benzene, 1,4-bis trifluoromethyl-2-chlorobenzene, 2,5-ditrifluoromethyl-chlorobenzene, 2-chlor-1,4-bis-trifluormethyl-benzol, 2-chloro-1,4-bis trifluoromethyl benzene #, benzene, 1-chloro-2,5-bis trifluoromethyl, benzene, 2-chloro-1,4-bis trifluoromethyl
619189
2-Chlor-1,4-bis(trifluormethyl)benzol
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)C(F)(F)F
328-91-6
C8H3ClF6
248.552
MFCD00632388
IDNVTCBYGYOPKJ-UHFFFAOYSA-N
2,5-bis trifluoromethyl chlorobenzene, 2-chloro-1,4-bis trifluoromethyl benzene, 1-chloro-2,5-bis trifluoromethyl benzene, 1,4-bis trifluoromethyl-2-chlorobenzene, 2,5-ditrifluoromethyl-chlorobenzene, 2-chlor-1,4-bis-trifluormethyl-benzol, 2-chloro-1,4-bis trifluoromethyl benzene #, benzene, 1-chloro-2,5-bis trifluoromethyl, benzene, 2-chloro-1,4-bis trifluoromethyl
619189
2-Chlor-1,4-bis(trifluormethyl)benzol
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)C(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Kann als synthetischer Baustein verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Dichte 1.504 g/mL
Siedepunkt 147°C to 149°C
Brechungsindex 1.4135
Menge 1 g
Beilstein 1978018
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 248.55
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig