Learn More
1-Chlor-2,5-Dibrombenzol, 99+%, Acros Organics™
Catalog Number p-86418
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
3460-24-0
C6H3ClBr2
270.34
MFCD00018094
LOWQAATYMJIWOG-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-1,4-dibromobenzene, 2,5-dibromochlorobenzene, 1-chloro-2,5-dibromobenzene, benzene, 1,4-dibromo-2-chloro, pubchem3633, acmc-209i8v, chloro-3,6-dibrom obenzene, 1,4-bis bromanyl-2-chloranyl-benzene
2724603
1,4-dibrom-2-Chlorbenzol
C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)Br
3460-24-0
C6H3ClBr2
270.34
MFCD00018094
LOWQAATYMJIWOG-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-1,4-dibromobenzene, 2,5-dibromochlorobenzene, 1-chloro-2,5-dibromobenzene, benzene, 1,4-dibromo-2-chloro, pubchem3633, acmc-209i8v, chloro-3,6-dibrom obenzene, 1,4-bis bromanyl-2-chloranyl-benzene
2724603
1,4-dibrom-2-Chlorbenzol
C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)Br
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2, 5-dibromobenzene
Schmelzpunkt 39°C to 42°C
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
Farbe Weiß
CAS Max. % 100.0
Menge 5 g
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 99+%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 270.34
Reinheit (%) 99+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-2,5-dibromobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.