Learn More
1-Chlor-2-(α-chlorphenylmethyl)benzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Chloro-2-(alpha-chlorophenylmethyl)benzene |
| CAS | 56961-47-8 |
| Summenformel | C13H10Cl2 |
| Menge | 60 mg |
| Synonym | Chloro(o-chlorophenyl)phenylmethane, Chloro(2-chlorophenyl)phenylmethane, NSC 60815, alpha-(2-Chlorophenyl)benzyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H10Cl2/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H |
| SMILES | ClC(c1ccccc1)c2ccccc2Cl |
| IUPAC-Name | 1-Chlor-2-[chlor(phenyl)methyl]benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 237.12 |
| Formelmasse | 236.016 |