missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Chlor-2-Iodtetrafluorethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7046811
61.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
421-78-3
C2ClF4I
262.37
MFCD00069092
XNIBSTIKPHNKSO-UHFFFAOYSA-N
1-chloro-2-iodotetrafluoroethane, 2-chlorotetrafluoroethyl iodide, acmc-1al8i, 1-iodo-2-chlorotetrafluoroethane, 1-iodo-2-chloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane, 1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodo-ethane, ethane,1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodo, 1-chloranyl-1,1,2,2-tetrakis fluoranyl-2-iodanyl-ethane
136268
1-Chlor-1,1,2,2-Tetrafluoro-2-Iodoethan
C(C(F)(F)I)(F)(F)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
421-78-3
C2ClF4I
262.37
MFCD00069092
XNIBSTIKPHNKSO-UHFFFAOYSA-N
1-chloro-2-iodotetrafluoroethane, 2-chlorotetrafluoroethyl iodide, acmc-1al8i, 1-iodo-2-chlorotetrafluoroethane, 1-iodo-2-chloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane, 1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodo-ethane, ethane,1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodo, 1-chloranyl-1,1,2,2-tetrakis fluoranyl-2-iodanyl-ethane
136268
1-Chlor-1,1,2,2-Tetrafluoro-2-Iodoethan
C(C(F)(F)I)(F)(F)Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2-iodotetrafluoroethane
Siedepunkt 56°C
Brechungsindex 1.392
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1699458
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 262.37
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'