Learn More
1-Chlor-2 -Methyl-2 -Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413218
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11413218 25 g 25 Gramm
11423218 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413218 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18978.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 558-42-9 | C4H9ClO | 108.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 558-42-9
Summenformel C4H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 108.57
MDL-Nummer MFCD00021807
InChI-Schlüssel JNOZGFXJZQXOSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-2-methyl-2-propanol, chloro-tert-butanol, 2-propanol, 1-chloro-2-methyl, 1-chloro-tert-butyl alcohol, 2-chloro-tert-butyl alcohol, 1-chloro-2-methyl-propan-2-ol, pubchem3675, 1-chloro-2-isobutanol, acmc-209lpr, chloro-tert-butyl alcohol
PubChem CID 68409
IUPAC-Name 1-Chlor-2-methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2-methyl-2-propanol
Dichte 1.058
Siedepunkt 124°C to 128°C
Flammpunkt 38 °C (100 °F)
Brechungsindex 1.44
Menge 25 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1697054
Formelmasse 108.57
Reinheit (%) 98%