Learn More
1-Chlor-2-Methylpropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386826
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11386826 250 g 250 Gramm
11376826 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386826 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04181.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 513-36-0 | C4H9Cl | 92.566 g/mol
1-Chloro-2-methylpropane is used to prepare an organometllic compound, isobutyllithium by reacting with lithium using petroleum ether as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-2-methylpropan wird zur Herstellung einer metallorganischen Verbindung, dem Isobutyllithium, verwendet, indem es mit Lithium reagiert, wobei Petrolether als Lösungsmittel verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol und Diethylether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-36-0
Summenformel C4H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 92.566
MDL-Nummer MFCD00000954
InChI-Schlüssel QTBFPMKWQKYFLR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10554
IUPAC-Name 1-Chlor-2-Methylpropan
SMILES CC(C)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2-methylpropane
Schmelzpunkt -131°C
Dichte 0.879
Siedepunkt 68°C to 69°C
Flammpunkt −7°C (19°F)
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.3975
Menge 250 g
UN-Nummer UN1127
Beilstein 635650
Merck Index 14,5138
Synonym isobutyl chloride, propane, 1-chloro-2-methyl, 1-chloro-2-methyl-propane, isobutylchlorid, iso-c4h9cl, sjphadikup@, acmc-1akdy, propane,1-chloro-2-methyl, ksc491k9j, 1-chloro-2-methylpropane
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol and diethyl ether.
Formelmasse 92.57
Reinheit (%) 98%