Learn More
1-Chlor-2-Methylpropylchloroformat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757245
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
92600-11-8
C5H8Cl2O2
171.02
MFCD00012387
BOGLZTPABVHWDD-BYPYZUCNSA-N
1-chloro-2-methylpropyl chloroformate, acmc-20aow3, 1-chloro-2-methylpropylchloroformate, 1-chloro-2-methylpropyl carbonochloridate, chloro 1-chloro-2-methylpropoxy methanone, carbonochloridic acid,1-chloro-2-methylpropyl ester
2733326
CC(C)[C@@H](Cl)OC(Cl)=O
92600-11-8
C5H8Cl2O2
171.02
MFCD00012387
BOGLZTPABVHWDD-BYPYZUCNSA-N
1-chloro-2-methylpropyl chloroformate, acmc-20aow3, 1-chloro-2-methylpropylchloroformate, 1-chloro-2-methylpropyl carbonochloridate, chloro 1-chloro-2-methylpropoxy methanone, carbonochloridic acid,1-chloro-2-methylpropyl ester
2733326
CC(C)[C@@H](Cl)OC(Cl)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-chloro-2-methylpropyl chloroformate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.1700g/mL
Flammpunkt 53°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCO2CH(Cl)CH(CH3)2
Brechungsindex 1.4310 to 1.433
Menge 1 g
Relative Dichte 1.17
IUPAC-Name (1R)-1-Chlor-2-methylpropylcarbonochloridat
Formelmasse 171.02
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.