Learn More
1-Chlor-2-Propanol, Tech. 75 % (Rest hauptsächlich 2-Chlor-1-Propanol), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026606
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
127-00-4
C3H7ClO
94.538
MFCD00004530
YYTSGNJTASLUOY-UHFFFAOYSA-N
1-chloro-2-propanol, 2-propanol, 1-chloro, chloroisopropyl alcohol, propene chlorohydrin, 1-chloroisopropyl alcohol, sec-propylene chlorohydrin, 1-chloro-2-hydroxypropane, .alpha.-propylene chlorohydrin, ccris 4766, 3-chloro-2-propanol
31370
CHEBI:76260
1-Chlorpropan-2-ol
CC(CCl)O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
127-00-4
C3H7ClO
94.538
MFCD00004530
YYTSGNJTASLUOY-UHFFFAOYSA-N
1-chloro-2-propanol, 2-propanol, 1-chloro, chloroisopropyl alcohol, propene chlorohydrin, 1-chloroisopropyl alcohol, sec-propylene chlorohydrin, 1-chloro-2-hydroxypropane, .alpha.-propylene chlorohydrin, ccris 4766, 3-chloro-2-propanol
31370
CHEBI:76260
1-Chlorpropan-2-ol
CC(CCl)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2-propanol
Dichte 1.111
Siedepunkt 126°C to 127°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Rest hauptsächlich 2-Chlor-1-Propanol
Brechungsindex 1.437
Menge 25 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 773653
Merck Index 14,7850
Formelmasse 94.54
Reinheit (%) 75%
Güte Eigenschaften