Learn More
1-Chlor-3-ethylbenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Chloro-3-ethylbenzene |
| CAS | 620-16-6 |
| Summenformel | C8H9Cl |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9Cl/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC1=CC(=CC=C1)Cl |
| IUPAC-Name | 1-Chlor-3-ethylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.61 |
| Formelmasse | 140.0393 |