Learn More
1-Chlor-3-Fluoro-2-Propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459059
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15459059 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15459059 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17286.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 453-11-2 | C3H6ClFO | 112.528 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-3-fluoro-2-propanol
CAS 453-11-2
Dichte 1.3
Siedepunkt 153°C to 156°C
Summenformel C3H6ClFO
Brechungsindex 1.428
MDL-Nummer MFCD00045284
Menge 5 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 1732501
Synonym 1-chloro-3-fluoroisopropanol, 1-chloro-3-fluoro-2-propanol, 2-propanol, 1-chloro-3-fluoro, wln: g1yq1f, sgqdlhbrbrwup@, glycerolchlorofluorohydrin, 1-chloro-3-fluoro-propan-2-ol, 5-bromo-2,4-difluorobenzenamine, 1-fluoro-3-chloro isopropanol
InChI-Schlüssel ZNKJYZHZWALQNX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CCl)O)F
IUPAC-Name 1-Chlor-3-fluorpropan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 112.528
PubChem CID 92107
Formelmasse 112.53
Reinheit (%) 95%