Learn More
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol, TRC
Artikelnummer. 30351709
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30351709 1 g
30363792 2.5 g
30363152 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30351709 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3670251G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 453-11-2
Summenformel C3H6ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 112.53
Synonym 1-Chloro-3-fluoroisopropanol, 1-Fluoro-3-chloro-2-propanol, NSC 21304, NSC 80643
IUPAC-Name 1-chloro-3-fluoropropan-2-ol
SMILES OC(CF)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-3-fluoro-2-propanol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H6ClFO/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
Formelmasse 112.0091