missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Chloro-3-fluoro-2-propanol, TRC

Artikelnummer. 30363792
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30363792 2.5 g
30351709 1 g
30363152 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30363792 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3670252.5G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 453-11-2
Summenformel C3H6ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 112.53
Synonym 1-Chloro-3-fluoroisopropanol, 1-Fluoro-3-chloro-2-propanol, NSC 21304, NSC 80643
IUPAC-Name 1-chloro-3-fluoropropan-2-ol
SMILES OC(CF)CCl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Chloro-3-fluoro-2-propanol
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H6ClFO/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
Formelmasse 112.0091
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.