missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Chlor-3-iodbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022680
27.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
625-99-0
C6H4ClI
238.45
MFCD00001046
JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene
12269
1-chloro-3-iodobenzene
ClC1=CC=CC(I)=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
625-99-0
C6H4ClI
238.45
MFCD00001046
JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene
12269
1-chloro-3-iodobenzene
ClC1=CC=CC(I)=C1

1-Chloro-3-iodobenzene is used as a pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
1-Chlor-3-iodobenzol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Wasser 67.2 mg/l.

Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-3-iodobenzene
Dichte 1.927
Siedepunkt 228°C
Flammpunkt 102°C (216°F)
Brechungsindex 1.631
Menge 5 g
Beilstein 1904539
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 67.2mg/L.
Formelmasse 238.46
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'