Learn More
1-Chlor-3-Iodpropan, 98 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
1-Chloro-3-iodopropane has been used in the synthesis of N-[4-[5-(2,4-diamino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)pentyl]benzoyl]-L-glutamic acid, an inhibitor of glycinamide ribonucleotide transformylase (GAR Tfase) and aminoimidazole carboxamide ribonucleotide transformylase (AICAR Tfase), interesting proton sponge type molecule quino[7,8-h]quinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-3-Iodpropan wurde bei der Synthese von N-[4-5(2,4-Diamino-6-oxo-1,6-Dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2-Trifluoracetyl)pentyl]benzoyl]-L-Glutaminsäure, einem Inhibitor von Glycinamid-Ribonukleotid-Transformylase (GAR-Tfase) und Aminoimidazol-Carboxamid-Ribonukleotid-Transformylase (AICAR-Tfase), interessantes Protonenschwamm-Typ-Molekül-Chino[7,8-h]chinolin.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
1-Chlor-3-Iodpropan wurde bei der Synthese von N-[4-5(2,4-Diamino-6-oxo-1,6-Dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2-Trifluoracetyl)pentyl]benzoyl]-L-Glutaminsäure, einem Inhibitor von Glycinamid-Ribonukleotid-Transformylase (GAR-Tfase) und Aminoimidazol-Carboxamid-Ribonukleotid-Transformylase (AICAR-Tfase), interessantes Protonenschwamm-Typ-Molekül-Chino[7,8-h]chinolin.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Chloro-3-iodopropane |
Namenshinweis | stabilized with copper |
Dichte | 1.904 |
Siedepunkt | 170°C to 172°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.5463 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1731115 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Difficult to mix. |