Learn More
1-Chlor-3-Nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027001
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
121-73-3
C6H4ClNO2
157.55
MFCD00007202
KMAQZIILEGKYQZ-UHFFFAOYSA-N
m-chloronitrobenzene, 3-nitrochlorobenzene, 3-chloronitrobenzene, m-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-3-nitro, chloro-m-nitrobenzene, 3-chloro-1-nitrobenzene, metachloronitrobenzene, 1-chloronitrobenzene, 1-nitro-3-chlorobenzene
8489
CHEBI:82420
1-Chlor-3-Nitrobenzol
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
121-73-3
C6H4ClNO2
157.55
MFCD00007202
KMAQZIILEGKYQZ-UHFFFAOYSA-N
m-chloronitrobenzene, 3-nitrochlorobenzene, 3-chloronitrobenzene, m-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-3-nitro, chloro-m-nitrobenzene, 3-chloro-1-nitrobenzene, metachloronitrobenzene, 1-chloronitrobenzene, 1-nitro-3-chlorobenzene
8489
CHEBI:82420
1-Chlor-3-Nitrobenzol
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-3-nitrobenzene
Schmelzpunkt 43°C to 47°C
Siedepunkt 235°C to 236°C
Flammpunkt 124°C (255°F)
Menge 50 g
UN-Nummer UN1578
Beilstein 1907947
Merck Index 14,2151
Formelmasse 157.56
Reinheit (%) 98%