missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Chlor-4-(3,4-dimethylphenyl)-phthalazin, 96 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15476477
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
129842-38-2
C16H13ClN2
268.744
MFCD03001385
GYYXXMBDNZTEND-UHFFFAOYSA-N
1-chloro-4-3,4-dimethylphenyl phthalazine, 1-chloro-4-3,4-dimethylphenyl-phthalazine
6401338
1-Chlor-4-(3,4-Dimethylphenyl)Phthalazin
CC1=C(C=C(C=C1)C2=NN=C(C3=CC=CC=C32)Cl)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
129842-38-2
C16H13ClN2
268.744
MFCD03001385
GYYXXMBDNZTEND-UHFFFAOYSA-N
1-chloro-4-3,4-dimethylphenyl phthalazine, 1-chloro-4-3,4-dimethylphenyl-phthalazine
6401338
1-Chlor-4-(3,4-Dimethylphenyl)Phthalazin
CC1=C(C=C(C=C1)C2=NN=C(C3=CC=CC=C32)Cl)C

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-4-(3,4-dimethylphenyl)phthalazine
Schmelzpunkt 151°C to 153°C
Menge 1 g
Formelmasse 268.75
Reinheit (%) 96%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'