Learn More
1-Chlor-4-Ethynylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3211380
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
873-73-4
C8H5Cl
136.58
MFCD00191917
LFZJRTMTKGYJRS-UHFFFAOYSA-N
4-chlorophenylacetylene, benzene, 1-chloro-4-ethynyl, 4'-chlorophenyl acetylene, 4-chlorophenyl acetylene, 1-chloro-4-ethynyl-benzene, p-ethynylchlorobenzene, p-chlorophenylacetylene, p-chlorophenyl acetylene, 1-chlor-4-ethinylbenzol, 4-chlorophenylethyne
70118
1-Chlor-4-Ethynylbenzol
C#CC1=CC=C(C=C1)Cl
873-73-4
C8H5Cl
136.58
MFCD00191917
LFZJRTMTKGYJRS-UHFFFAOYSA-N
4-chlorophenylacetylene, benzene, 1-chloro-4-ethynyl, 4'-chlorophenyl acetylene, 4-chlorophenyl acetylene, 1-chloro-4-ethynyl-benzene, p-ethynylchlorobenzene, p-chlorophenylacetylene, p-chlorophenyl acetylene, 1-chlor-4-ethinylbenzol, 4-chlorophenylethyne
70118
1-Chlor-4-Ethynylbenzol
C#CC1=CC=C(C=C1)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-4-ethynylbenzene
Schmelzpunkt 43°C to 47°C
CAS Min. % 97.5
Farbe Braun bis gelb
CAS Max. % 100.0
Siedepunkt 79°C to 82°C (23.0 mmHg)
Menge 250 mg
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristalline Masse
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel ClC6H4C∽CH
Beilstein 05,III,135
Formelmasse 136.58
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-4-ethynylbenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.