Learn More
1-Chlor-4-Nitrobenzol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-89414
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
100-00-5
C6H4ClNO2
157.56
MFCD00007285
CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
4-chloronitrobenzene, p-chloronitrobenzene, p-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro, 4-nitrochlorobenzene, pncb, 4-chloro-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl chloride, p-nitrochlorobenzol, p-nitroclorobenzene
7474
CHEBI:34399
1-Chlor-4-Nitrobenzol
C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
100-00-5
C6H4ClNO2
157.56
MFCD00007285
CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
4-chloronitrobenzene, p-chloronitrobenzene, p-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro, 4-nitrochlorobenzene, pncb, 4-chloro-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl chloride, p-nitrochlorobenzol, p-nitroclorobenzene
7474
CHEBI:34399
1-Chlor-4-Nitrobenzol
C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-4-nitrobenzene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 81.0°C to 84.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.2980g/mL
Siedepunkt 242.0°C
Flammpunkt 127°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4NO2
Menge 5 g
Beilstein 05, 243
Merck Index 15, 2153
Relative Dichte 1.298
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.,soluble in organic solvents
Formelmasse 157.56
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-4-nitrobenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.