Learn More
1-Chlor-4-Nonyn, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308465
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11308465 1 g 1 Gramm
11318465 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308465 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10491.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 3416-74-8 | C9H15Cl | 158.67 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3416-74-8
Summenformel C9H15Cl
Molekulargewicht (g/mol) 158.67
MDL-Nummer MFCD00041554
InChI-Schlüssel RHZYERSKMQJUCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-4-nonyne, acmc-20aovu, 1-chloro-non-4-yne, 1-chloranylnon-4-yne, 4-nonyne, 1-chloro
PubChem CID 137925
IUPAC-Name 1-Chloronon-4-in
SMILES CCCCC#CCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-4-nonyne
Dichte 0.92
Siedepunkt 116°C to 117°C (40 mmHg)
Geruch Odorless
Strukturformel CH3(CH2)3C≡C(CH2)3Cl
Brechungsindex 1.462
Menge 1 g
Beilstein 1699510
Formelmasse 158.67
Reinheit (%) 94%