Learn More
1-Chlor-4-Phenylbutan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081681
22.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4830-93-7
C10H13Cl
168.664
MFCD00037117
FLLZCZIHURYEQP-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobutyl benzene, 1-chloro-4-phenylbutane, 4-phenylbutyl chloride, 1-4-chlorobutyl benzene, benzene, 4-chlorobutyl, phenylbutylchloride, 1-chloro4-phenylbutane, acmc-209kcr, 4-phenyl-1-chlorobutane, 4-phenyl-n-butyl chloride
78543
4-Chlorbutylbenzol
C1=CC=C(C=C1)CCCCCl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4830-93-7
C10H13Cl
168.664
MFCD00037117
FLLZCZIHURYEQP-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobutyl benzene, 1-chloro-4-phenylbutane, 4-phenylbutyl chloride, 1-4-chlorobutyl benzene, benzene, 4-chlorobutyl, phenylbutylchloride, 1-chloro4-phenylbutane, acmc-209kcr, 4-phenyl-1-chlorobutane, 4-phenyl-n-butyl chloride
78543
4-Chlorbutylbenzol
C1=CC=C(C=C1)CCCCCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-4-phenylbutane
Dichte 1.026
Siedepunkt 125°C to 128°C (20 mmHg)
Flammpunkt 104°C (219°F)
Brechungsindex 1.518
Menge 1 g
Beilstein 2042123
Formelmasse 168.67
Reinheit (%) 97%