Learn More
1-Chlor-6-hydroxyhexan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10010900
134.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2009-83-8
C6H13ClO
136.62
MFCD00002984
JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf
74828
6-Chlorhexan-1-ol
C(CCCCl)CCO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2009-83-8
C6H13ClO
136.62
MFCD00002984
JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf
74828
6-Chlorhexan-1-ol
C(CCCCl)CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-chloro-6-hydroxyhexane
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 108.0°C to 112.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 98°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl(CH2)6OH
Brechungsindex 1.4547 to 1.4567
Menge 100 g
Relative Dichte 1.03
Formelmasse 136.62
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig