Learn More
1-Chlorbutan, Alfa Aesar™
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Verdampfungsrückstand 1 ppm, H2O 0.02 %
Marke:  Alfa Aesar 039198.K2
Weitere Details : CAS : 109-69-3 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 1127 Chem class : 3 Pack group : II
Menge 1L
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11323588
  • 81.07 € / 1 Liter
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
109-69-3
92.566
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
8005
CCCCCl
C4H9Cl
MFCD00001009
butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
1-Chlorbutan
Spezifikation
Colorless liquid
1-Chlorobutane
-12°C (10°F)
Pungent
110 hPa (83mm Hg) at 20°C
Farblos
1L
109-69-3
C4H9Cl
1730909
Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
CCCCCl
92.566
92.57
HPLC
1-Chlorobutane
0.886
280°C (536°F)
1.4024
77°C to 78°C
°C to 123°C
Filtered through 0.2μ filters.
>99.5%
MFCD00001009
butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
1-Chlorbutan
8005
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation