Learn More
1-Chlorethylchlorformiat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593221
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
50893-53-3
C3H4Cl2O2
142.96
MFCD00000647
QOPVNWQGBQYBBP-UHFFFAOYNA-N
1-chloroethyl chloroformate, chloroformic acid 1-chloroethyl ester, 1-chloro ethyl chloroformate, 1-chloroethylchloroformate, carbonochloridic acid, 1-chloroethyl ester, ace-cl, alpha-chloroethyl chloroformate, chloro 1-chloroethoxy methanone, .alpha.-chloroethyl chloroformate, pubchem17418
521305
1-chloroethyl carbonochloridate
CC(Cl)OC(Cl)=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
50893-53-3
C3H4Cl2O2
142.96
MFCD00000647
QOPVNWQGBQYBBP-UHFFFAOYNA-N
1-chloroethyl chloroformate, chloroformic acid 1-chloroethyl ester, 1-chloro ethyl chloroformate, 1-chloroethylchloroformate, carbonochloridic acid, 1-chloroethyl ester, ace-cl, alpha-chloroethyl chloroformate, chloro 1-chloroethoxy methanone, .alpha.-chloroethyl chloroformate, pubchem17418
521305
1-chloroethyl carbonochloridate
CC(Cl)OC(Cl)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Chloroethyl chloroformate
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.3200g/mL
Siedepunkt 118°C to 119°C
Flammpunkt 40°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCO2CH(Cl)CH3
Brechungsindex 1.4220 to 1.424
Menge 25 g
Relative Dichte 1.32
Formelmasse 142.97
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloroethyl chloroformate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /