Learn More
1-Chlorisochinolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
The product has been used in a Mn-catalyzed cross-coupling with aryl- and alkylmagnesium halides. It has also been used in a Pd-catalyzed cross-coupling with heteroaryl boronic acids and esters. Furthermore, it has been used in a homocoupling reaction to yield bis-isoquinoline, each enantiomer of which might be very useful as a chiral ligand for asymmetric synthesis. 1-Chloroisoquinone is used in the preparation of new aminoisoquinolinylurea derivatives which show antiproliferative activity against melanoma cell lines. It can also be applied to the control of storage age and stability of unstable boronic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Das Produkt wurde in einer Mn-katalysierten Kreuzkopplung mit Aryl- und Alkylmagnesiumhalogeniden eingesetzt. Wurde auch in einer Pd-katalysierten Kreuzkopplung mit Heteroarylboronsäuren und Estern verwendet. Wurde darüber hinaus in einer Homokupplungsreaktion zur Ausbeute von Bis-Isochinolin verwendet, von denen jedes Enantiomer als chiraler Ligand für die asymmetrische Synthese sehr nützlich sein könnte. 1-Chloroisochinon wird bei der Herstellung neuer Aminoisochinolinylharnstoff-Derivate verwendet, die eine antiproliferative Aktivität gegen Melanomzelllinien aufweisen. Kann auch zur Kontrolle des Lagerungsalters und der Stabilität instabiler Boronsäuren eingesetzt werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Specifications
Chemischer Name oder Material | 1-Chloroisoquinoline |
Schmelzpunkt | 33°C to 35°C |
Siedepunkt | 105°C to 108°C (4 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2996 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 163.61 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only