Learn More
1-[(Chlormethoxy)methyl]-2-[(hydroxyimino)methyl]-pyridiniumchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[(Chloromethoxy)methyl]-2-[(hydroxyimino)methyl]-pyridinium Chloride |
| CAS | 27123-11-1 |
| Summenformel | C8H10Cl2N2O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-[(Chloromethoxy)methyl]-2-formyl-pyridinium Chloride Oxime |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9ClN2O2.ClH/c9-6-13-7-11-4-2-1-3-8(11)5-10-12;/h1-5H,6-7H2;1H |
| SMILES | [Cl-].ClCOC[N+]=1C=CC=CC1C=NO |
| IUPAC-Name | 1-((Chlormethoxy)methyl)-2-((hydroxyimino)methyl)pyridin-1-iumchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 237.08 |
| Formelmasse | 236.01 |