Learn More
1-Chlormethyl-4-cyclohexylnaphthalin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Chloromethyl-4-cyclohexylnaphthalene |
| CAS | 71109-04-1 |
| Summenformel | C17H19Cl |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1-(Chloromethyl)-4-cyclohexyl-naphthalene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H19Cl/c18-12-14-10-11-16(13-6-2-1-3-7-13)17-9-5-4-8-15(14)17/h4-5,8-11,13H,1-3,6-7,12H2 |
| SMILES | ClCc1ccc(C2CCCCC2)c3ccccc13 |
| IUPAC-Name | 1-(Chlormethyl)-4-Cyclohexylnaphthalin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 258.79 |
| Formelmasse | 258.1175 |