Learn More
1-(Chlormethyl)-4-(Trifluormethoxy)benzol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | CH2ClC6H4OCF3 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 210.58 |
Reinheit (%) | 97% |