Learn More
1-(Chlormethyl)naphthalin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-88356
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
86-52-2
C11H9Cl
176.65
MFCD00004042
XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
1-chloromethyl naphthalene, naphthalene, 1-chloromethyl, 1-naphthylmethyl chloride, 1-menaphthyl chloride, 1-chlormethyl naftalen, chloromethyl naphthalene, 1-chloro methylnaphthalene, alpha-naphthylmethyl chloride
6845
1-(Chlormethyl)Naphthalin
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCl
86-52-2
C11H9Cl
176.65
MFCD00004042
XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
1-chloromethyl naphthalene, naphthalene, 1-chloromethyl, 1-naphthylmethyl chloride, 1-menaphthyl chloride, 1-chlormethyl naftalen, chloromethyl naphthalene, 1-chloro methylnaphthalene, alpha-naphthylmethyl chloride
6845
1-(Chlormethyl)Naphthalin
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(Chloromethyl)naphthalene
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 31°C to 31°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.1700g/mL
Siedepunkt 291°C to 292°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich Remainder 2-chloromethylnaphtalene (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7CH2Cl
Brechungsindex 1.6350 to 1.639
Menge 5 g
Beilstein 05, 566
Relative Dichte 1.17
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 176.65
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(Chloromethyl)naphthalene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.