Learn More
1-(Chloromethyl)naphthalene, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(Chloromethyl)naphthalene |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2 |
| Formelmasse | 176.0393 |
| Reinheit (%) | >95% |