Learn More
1-Chlornaphthalen, 85+ %, technisch, Rest 2-Chlornaphthalen, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509534
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
90-13-1, 91-58-7
C10H7Cl
162.62
JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
alpha-chloronaphthalene, naphthalene, 1-chloro, 1-naphthyl chloride, chloronaphthalene, 1-chloro-naphthalene, alpha-naphthyl chloride, 1-chlornaftalen, 1-chloro naphthalene, alpha-chlornaphthalene, .alpha.-chloronaphthalene
7003
1-Chlornaphthalin
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Cl
90-13-1, 91-58-7
C10H7Cl
162.62
JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
alpha-chloronaphthalene, naphthalene, 1-chloro, 1-naphthyl chloride, chloronaphthalene, 1-chloro-naphthalene, alpha-naphthyl chloride, 1-chlornaftalen, 1-chloro naphthalene, alpha-chlornaphthalene, .alpha.-chloronaphthalene
7003
1-Chlornaphthalin
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Chloronaphthalene
Schmelzpunkt -2.5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1940g/mL
Siedepunkt 259.0°C
Flammpunkt 121°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7Cl
Brechungsindex 1.6310 to 1.6340
Menge 100 mL
Beilstein 05,541
Merck Index 15,2151
Relative Dichte 1.194
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,petroleum,ether and alcohol
Formelmasse 162.62
Reinheit (%) 85%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloronaphthalene, ca. 85-90%, remainder 2-Chloronaphthalene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.