Learn More
1-Cyano-1 -Cyclopropancarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312869
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11312869 1 g 1 Gramm
11322869 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312869 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27730.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6914-79-0 | C5H4NO2 | 110.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6914-79-0
Summenformel C5H4NO2
Molekulargewicht (g/mol) 110.09
MDL-Nummer MFCD00190651
InChI-Schlüssel KSJJMSKNZVXAND-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-cyanocyclopropanecarboxylic acid, 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyanocyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-cyano, cyclopropane, 4, 1-cyanocyclopropane-carboxylic acid, 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylicacid, 1-cyano-cyclo-propanecarboxylic acid, 1-cyano-1-cyclopropane carboxylic acid, 1-cyano-1-cyclopropane-carboxylic acid
PubChem CID 2733259
IUPAC-Name 1-Cyanocyclopropan-1-carbonsäure
SMILES [O-]C(=O)C1(CC1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyano-1-cyclopropanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 143°C to 149°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Formelmasse 111.1
Reinheit (%) 97%