Learn More
1-Cyanmethyl-4,5-dicyan-2-(4-pyridyl)-imidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7036016
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1347815-36-4
C12H6N6
234.222
MFCD20265215
QPUUMBCRXZGNEF-UHFFFAOYSA-N
1-cyanomethyl-4,5-dicyano-2-4-pyridyl imidazole, 1-cyanomethyl-2-pyridin-4-yl imidazole-4,5-dicarbonitrile
73995714
1-(Cyanomethyl)-2-Pyridin-4-ylimidazol-4,5-Dicarbonitril
C1=CN=CC=C1C2=NC(=C(N2CC#N)C#N)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1347815-36-4
C12H6N6
234.222
MFCD20265215
QPUUMBCRXZGNEF-UHFFFAOYSA-N
1-cyanomethyl-4,5-dicyano-2-4-pyridyl imidazole, 1-cyanomethyl-2-pyridin-4-yl imidazole-4,5-dicarbonitrile
73995714
1-(Cyanomethyl)-2-Pyridin-4-ylimidazol-4,5-Dicarbonitril
C1=CN=CC=C1C2=NC(=C(N2CC#N)C#N)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Cyanomethyl-4,5-dicyano-2-(4-pyridyl)imidazole
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 234.22
Reinheit (%) 97%