Learn More
1-Cyanomethylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11489703
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3010-03-5
MFCD00023733
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3010-03-5
MFCD00023733
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Cyanomethylpiperidine
Schmelzpunkt ∼25°C
Dichte 0.96
Siedepunkt 210°C
Summenformel C7H12N2
Brechungsindex 1.466
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Synonym piperidinoacetonitrile, piperidin-1-ylacetonitrile, n-cyanomethylpiperidine, 1-piperidineacetonitrile, piperidoacetonitrile, piperidine-1-acetonitrile, 2-piperidin-1-yl acetonitrile, 1-cyanomethylpiperidine, n-piperidinoacetonitrile, acetonitrile, piperidino
InChI-Schlüssel CLVBVRODHJFTGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)CC#N
IUPAC-Name 2-Piperidin-1-ylacetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 124.19
PubChem CID 18164
Formelmasse 124.19
Reinheit (%) 98%