Learn More
1-Cyanomethylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7020486
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3010-03-5
MFCD00023733
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3010-03-5
MFCD00023733
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Cyanomethylpiperidine
Schmelzpunkt ∼25°C
Dichte 0.96
Siedepunkt 210°C
Summenformel C12H9BrClNO3
Brechungsindex 1.466
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Synonym 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl acetate, 5-bromo-4-chloroindoxyl 1,3-diacetate, 5-bromo-4-chloroindoxyl-1,3-diacetate, 3-acetoxy-1-acetyl-5-bromo-4-chloroindole, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-ylacetate, 1h-indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-, acetate ester, acmc-1ag9t, 5-bromo-4-chloroindolyl 1,3-diacetate, 5-bromo-4-chloro-indoxyl-1,3-diacetate, cas
InChI-Schlüssel DSHQTSIXXYZXGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)N1C=C(C2=C1C=CC(=C2Cl)Br)OC(=O)C
IUPAC-Name (1-Acetyl-5-brom-4-chlorindol-3-yl)-acetat
Molekulargewicht (g/mol) 330.56
PubChem CID 76416
Formelmasse 124.19
Reinheit (%) 98%