Learn More
1-Cyclohexyl-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2695690
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
135906-00-2
C16H17NO3
271.316
MFCD00277770
DTLUKEHVTWNAGE-UHFFFAOYSA-N
1-cyclohexyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 1-cyclohexyl-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, maybridge1_006860, acmc-1c0s9, 1-cyclohexyl-4-oxidanylidene-quinoline-3-carboxylic acid
2729105
1-Cyclohexyl-4-oxochinolin-3-carbonsäure
C1CCC(CC1)N2C=C(C(=O)C3=CC=CC=C32)C(=O)O
135906-00-2
C16H17NO3
271.316
MFCD00277770
DTLUKEHVTWNAGE-UHFFFAOYSA-N
1-cyclohexyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 1-cyclohexyl-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, maybridge1_006860, acmc-1c0s9, 1-cyclohexyl-4-oxidanylidene-quinoline-3-carboxylic acid
2729105
1-Cyclohexyl-4-oxochinolin-3-carbonsäure
C1CCC(CC1)N2C=C(C(=O)C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 1-Cyclohexyl-4-oxo-1, 4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 271.31
Reinheit (%) 97%