Learn More
1-Cyclopenten-1-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410823
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410823 5 g 5 Gramm
11400823 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410823 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13271.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1560-11-8 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1560-11-8
Summenformel C6H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.128
MDL-Nummer MFCD00001396
InChI-Schlüssel PYRZPBDTPRQYKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopentenecarboxylic acid, isoaleprolic acid, 1-cyclopentene-1-carboxylic acid, cyclopent-1-ene-1-carboxylic acid, cyclopent-1-enecarboxylic acid, cyclopentenoic acid, 1-cyclopentenylcarboxylic acid, cyclopentenecarboxylic acid, acmc-1bxxw, cyclopentaencarboxylic acid
PubChem CID 95964
IUPAC-Name Cyclopenten-1-carbonsäure
SMILES C1CC=C(C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Schmelzpunkt 117°C to 121°C
Siedepunkt 210°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1446347
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 98%