Learn More
1-Cyclopentencarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30357118
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30357118 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357118 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98999025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyclopentenecarboxylic Acid
CAS 1560-11-8
Summenformel C6H8O2
Menge 25 mg
Synonym Isoaleprolic Acid, NSC 44968
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h3H,1-2,4H2,(H,7,8)
SMILES OC(=O)C1=CCCC1
IUPAC-Name Cyclopenten-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 112.13
Formelmasse 112.0524