Learn More
1-Cyclopentyl-1H-Pyrazol-4-Boronsäure-Pinacolester, 97 %, Acros Organics
Catalog Number p-4812607
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
1233526-60-7
C14H23BN2O2
262.16
OCBNABJVDPSMQY-UHFFFAOYSA-N
1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-cyclopentyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-cyclopentyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-cyclopentyl-1h-pyrazol-4-yl boronic acid pinacol ester, 1-cyclopentyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-cyclopentyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol, 1h-pyrazole, 1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
56776730
1-Cyclopentyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(N=C2)C3CCCC3
1233526-60-7
C14H23BN2O2
262.16
OCBNABJVDPSMQY-UHFFFAOYSA-N
1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-cyclopentyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-cyclopentyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-cyclopentyl-1h-pyrazol-4-yl boronic acid pinacol ester, 1-cyclopentyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-cyclopentyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol, 1h-pyrazole, 1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
56776730
1-Cyclopentyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(N=C2)C3CCCC3
Chemischer Name oder Material 1-Cyclopentyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 38°C to 40°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 262.16
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Cyclopentyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.