Learn More
1-Cyclopentyl-2,2-Dimethyl-1-Propanol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11499826
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11499826 5 g 5 Gramm
11489826 1 g -
11409836 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499826 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20316.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 337966-85-5
Summenformel C10H20O
Molekulargewicht (g/mol) 156.269
MDL-Nummer MFCD00060800
InChI-Schlüssel BCTWRMZVIPKMLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopentyl-2,2-dimethyl-1-propanol, tert-butyl cyclopentyl carbinol, acmc-20ajkz
PubChem CID 545293
IUPAC-Name 1-Cyclopentyl-2,2-Dimethylpropan-1-ol
SMILES CC(C)(C)C(C1CCCC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyclopentyl-2,2-dimethyl-1-propanol
Schmelzpunkt 48°C to 50°C
Menge 5 g
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 98%