Learn More
1-Cyclopropyl-2-(triphenylphosphoranyliden)-ethanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Cyclopropyl-2-(triphenylphosphoranylidene)-ethanone |
| CAS | 7691-76-1 |
| Summenformel | C23H21OP |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Cyclopropyl (Triphenylphosphoranylidene)methyl Ketone, [(Cyclopropylcarbonyl)methylene]triphenyl-phosphorane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H21OP/c24-23(19-16-17-19)18-25(20-10-4-1-5-11-20,21-12-6-2-7-13-21)22-14-8-3-9-15-22/h1-15,18-19H,16-17H2 |
| SMILES | O=C(C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C4CC4 |
| IUPAC-Name | 1-Cyclopropyl-2-(triphenyl-λ ^{5}-Phosphanyliden)ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 344.39 |
| Formelmasse | 344.133 |