Learn More
1-Cyclopropyl-4-piperidon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401740
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11401740 1 g 1 Gramm
11411740 5 g 5 Gramm
11421740 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401740 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27495.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 62813-01-8 | C8H13NO | 139.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62813-01-8
Summenformel C8H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 139.20
MDL-Nummer MFCD07374375
InChI-Schlüssel DTUJRJIWGWTNFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopropyl-4-piperidinone, 1-cyclopropyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-4-oxopiperidine, 4-oxopiperidin-1-yl cyclopropane, 1-cyclopropyltetrahydro-4 1h-pyridinone, carbergoline, 1-cyclopropyl-4-piperidon, n-cyclopropyl-4-piperidone, acmc-1b4f7
PubChem CID 16227629
IUPAC-Name 1-Cyclopropylpiperidin-4-on
SMILES O=C1CCN(CC1)C1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyclopropyl-4-piperidone
Menge 1 g
Formelmasse 139.2
Reinheit (%) 98%