Learn More
1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazin, 97 %, Acros Organics ™
Catalog Number p-7077488
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
59878-57-8
C8H15N2O
155.22
MFCD06369645
KIALFUYSJAAJSU-UHFFFAOYSA-O
1-cyclopropylcarbonyl piperazine, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone, 1-cyclopropanecarbonylpiperazine, cyclopropyl-piperazin-1-yl-methanone, 1-cyclopropanecarbonyl piperazine, piperazine, 1-cyclopropylcarbonyl, piperazinocyclopropyl ketone, cyclopropyl piperazinyl ketone, 1-cyclopropylcarbonylpiperazine, 4-cyclopropanecarbonyl-piperazine
2064235
Cyclopropyl(piperazin-1-yl)methanon
O=C(C1CC1)N1CC[NH2+]CC1
59878-57-8
C8H15N2O
155.22
MFCD06369645
KIALFUYSJAAJSU-UHFFFAOYSA-O
1-cyclopropylcarbonyl piperazine, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone, 1-cyclopropanecarbonylpiperazine, cyclopropyl-piperazin-1-yl-methanone, 1-cyclopropanecarbonyl piperazine, piperazine, 1-cyclopropylcarbonyl, piperazinocyclopropyl ketone, cyclopropyl piperazinyl ketone, 1-cyclopropylcarbonylpiperazine, 4-cyclopropanecarbonyl-piperazine
2064235
Cyclopropyl(piperazin-1-yl)methanon
O=C(C1CC1)N1CC[NH2+]CC1
Chemischer Name oder Material 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.