Learn More
1-Decylboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11314336
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
24464-63-9
C10H23BO2
186.102
MFCD01074638
TUTSEMMBKGBUGD-UHFFFAOYSA-N
n-decylboronic acid, boronic acid, decyl, decylboranic acid, n-decaneboronic acid, n-, boronicacid, b-decyl, 1-decylboronic acid, ksc199m8d
4186635
Decylboronsäure
B(CCCCCCCCCC)(O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
24464-63-9
C10H23BO2
186.102
MFCD01074638
TUTSEMMBKGBUGD-UHFFFAOYSA-N
n-decylboronic acid, boronic acid, decyl, decylboranic acid, n-decaneboronic acid, n-, boronicacid, b-decyl, 1-decylboronic acid, ksc199m8d
4186635
Decylboronsäure
B(CCCCCCCCCC)(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Decylboronic acid
Schmelzpunkt 86°C to 89°C
Menge 25 g
Beilstein 1743934
Formelmasse 186.1
Reinheit (%) 98%