Learn More
Alfa Aesar™ 1-Decylboronsäure-Pinacolester, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H30403.14
Weitere Details : CAS : 141091-38-5 Netto-Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15463927
  • 492.00 € / 25 Gramm
Verfügbar ab
19-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
141091-38-5
268.248
HRMCLNRSAPIJDP-UHFFFAOYSA-N
11265643
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCCCCCC
C16H33BO2
MFCD12546186
1-decylboronic acid pinacol ester, 2-n-decyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-Decyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
Spezifikation
1-Decylboronic acid pinacol ester
25g
C16H33BO2
1-decylboronic acid pinacol ester, 2-n-decyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCCCCCC
268.248
268.25
1.436
141091-38-5
MFCD12546186
HRMCLNRSAPIJDP-UHFFFAOYSA-N
2-Decyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
11265643
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation