missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Deoxygalactonojirimycin Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30358381
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30358381 50 mg 50 Milligramm
30357817 1 mg 1 Milligramm
30350253 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30358381 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23650050MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 75172-81-5
Summenformel C6 H13 N O4 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 199.63
Synonym 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride (1:1), (2R,3S,4R,5S)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride, (2R,3S,4R,5S)- (9CI), 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride, [2R-(2α,3α,4α,5β)]-, 1-Deoxygalactonojirimycin hydrochloride, Migalastat hydrochloride
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol;hydrochloride
SMILES Cl.OC[C@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Deoxygalactonojirimycin hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m1./s1
Formelmasse 199.0611
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.