Learn More
1-Desoxygalactonojirimycin-Tetrabenzylether, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Deoxygalactonojirimycin Tetrabenzyl Ether |
| CAS | 167904-18-9 |
| Summenformel | C34H37NO4 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | (2R,3S,4R,5S)-3,4,5-Tris(Benzyloxy)-2-((Benzyloxy)Methyl)Piperidine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C34H37NO4/c1-5-13-27(14-6-1)22-36-26-31-33(38-24-29-17-9-3-10-18-29)34(39-25-30-19-11-4-12-20-30)32(21-35-31)37-23-28-15-7-2-8-16-28/h1-20,31-35H,21-26H2 |
| SMILES | O(CC=1C=CC=CC1)CC2NCC(OCC=3C=CC=CC3)C(OCC=4C=CC=CC4)C2OCC=5C=CC=CC5 |
| IUPAC-Name | 3,4,5-Tris(benzyloxy)-2-((benzyloxy)methyl)piperidin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 523.66 |
| Formelmasse | 523.27 |