Learn More
1-des(piperidin-3R-amino)-1-chloro-Alogliptin, TRC
Artikelnummer. 30350412
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30350412 10 mg -
30353549 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30350412 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36547010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 865758-96-9
Summenformel C13H10ClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 275.69
Synonym 2-[(6-Chloro-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl)methyl]-benzonitrile, Alogliptin 6-Chloro Impurity
IUPAC-Name 2-[(6-chloro-3-methyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)methyl]benzonitrile
SMILES CN1C(=O)C=C(Cl)N(Cc2ccccc2C#N)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(6-Chloro-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl)methyl]-benzonitrile
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H10ClN3O2/c1-16-12(18)6-11(14)17(13(16)19)8-10-5-3-2-4-9(10)7-15/h2-6H,8H2,1H3
Formelmasse 275.0462